Sulfamidsyre ≥99.5% (by alkalimetry)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sulfaminsyre
07401-25KG 07401-1KG 07401-2.5KG 07401-5KG 07401-6X2.5KG
07401-25KGEA 1850 DKK
07401-25KG 07401-1KG 07401-2.5KG 07401-5KG 07401-6X2.5KG
Sulfamidsyre ≥99.5% (by alkalimetry)
Sulfamidsyre
Formel: H₃NO₃S
Molekylvægt: 97.09 g/mol
Kogepunkt: 247
Smeltepunkt: 209 °C.205 °C
Massefylde: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN nummer: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (alkalimetric) Min. 99.5 %
Residue on ignition Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.15 %