Bly (II) nitrat ≥99%, Puriss., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lead dinitrate
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 930 DKK
11520-1KG HONC11520-5KG
Bly (II) nitrat ≥99%, Puriss., Fluka™
Bly (II) nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molekylvægt: 331.21 g/mol
Kogepunkt: Dec. (on heating)
Smeltepunkt: 458…459 °C (1.023 hPa)
Massefylde: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Opbevaringstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011153
CAS-nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN nummer: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %