Sølvnitrat 0.1 M AgNO3 (0.1N) i vandigopløsning ≥99% Reag. Ph. Eur. volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
35375-1LEA 1050 DKK
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
Sølvnitrat 0.1 M AgNO3 (0.1N) i vandigopløsning ≥99% Reag. Ph. Eur. volumetrisk opløsning, Fluka™
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Kogepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: <0 °C
Massefylde: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective