Carbondisulfid ≥99.9%, Reagent Grade low in benzene
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
342270-100ML 342270-1L 342270-800ML
342270-100MLEA 393 DKK
342270-100ML 342270-1L 342270-800ML
Carbondisulfid ≥99.9%, Reagent Grade low in benzene
Carbondisulfid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CS₂
Molekylvægt: 76.14 g/mol
Kogepunkt: 46 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: –76 °C
Massefylde: 1.264 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN nummer: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Explosion Limit 50 %
Assay (GC) Min. 99.90 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm
Autoignition Temperature 212 °F
Vapor Density 2.67 (vs air)