Dithalliumsulfat ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 1850 DKK
88290-100G 88290-500G
Dithalliumsulfat ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Dithalliumsulfat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: O₄STl₂
Molekylvægt: 504.83 g/mol
Kogepunkt: Dec. (on heating)
Smeltepunkt: 632 °C
Massefylde: 6.77 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011278
CAS-nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN nummer: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %