ortho-Phosphorsyre 85-90% for HPLC, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
79606-100ML 79606-500ML
79606-100MLEA 357 DKK
79606-100ML 79606-500ML
ortho-Phosphorsyre 85-90% for HPLC, Fluka™
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
Massefylde: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance complying
Assay 85.0 - 90.0 %
Density (D 20/4) 1.680 - 1.720
Absorbance at 210 nm Max. 0.07
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.04
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Vapor Pressure 5 mmHg ( 25 °C)
Vapor Density 3.4 (vs air)