Salpetersyre 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
07006-1L 07006-2.5L
07006-1LEA 404 DKK
07006-1L 07006-2.5L
Salpetersyre 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Kogepunkt: 122 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
UN nummer: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %