Natriumnitrit ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diazotizing salts
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
31443-100GEA 267 DKK
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
Natriumnitrit ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molekylvægt: 69 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 280 °C
Massefylde: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN nummer: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %