Natriumcyanid 95,0 ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
205222-100G 205222-2.5KG
205222-100GEA 791 DKK
205222-100G 205222-2.5KG
Natriumcyanid 95,0 ACS, Fluka™
Sodium cyanide
Formel: CNNa
Molekylvægt: 49.01 g/mol
Kogepunkt: 1.407 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 563 °C
Massefylde: 1.600 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003523
CAS-nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN nummer: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 95.0 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Sulfide (S) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.15 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.02 %