Kaliumcyanid ≥97.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
31252-100G 31252-1KG 31252-250G 31252-25KG
31252-100GEA 487 DKK
31252-100G 31252-1KG 31252-250G 31252-25KG
Kaliumcyanid ≥97.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Potassium cyanide
Formel: KCN
Molekylvægt: 65.12 g/mol
Kogepunkt: 1625
Smeltepunkt: 634.5 °C
Massefylde: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN nummer: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.04 %
Sulfide (S) Max. 0.0005 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.01 %