Kaliumbromid for IR spectrophotometry, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
34919-50KGEA 305500 DKK
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
Kaliumbromid for IR spectrophotometry, Fluka™
Potassium bromide
Formel: KBr
Molekylvægt: 119 g/mol
Kogepunkt: 1.383 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 734 °C
Massefylde: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Suitability for IR spectroscopy complying
Vapor Pressure 1 mmHg ( 795 °C)