n-Nonan 99%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
N29406-100MLEA 664 DKK
N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
n-Nonan 99%, Reagent Grade
n-Nonane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Kogepunkt: 2,9 %(V)
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN nummer: 1920
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Explosion Limit 2.9 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.403 - 1.407
Autoignition Temperature 401 °F
Vapor Density 4.41 (vs air)