n-Decan ≥99%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D901-100ML D901-500ML
D901-100MLEA 440 DKK
D901-100ML D901-500ML
n-Decan ≥99%, Reagent Grade
n-Decane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molekylvægt: 142.28 g/mol
Kogepunkt: 2.6 %(V)
Smeltepunkt: –27 °C
Massefylde: 0.732 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 57.4 °C (1.013.25 hPa)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN nummer: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Vapor Pressure 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.409 - 1.413
Explosion Limit 2.6 %
Autoignition Temperature 410 °F
Vapor Density 4.9 (vs air)