Ethylenglycol ≥99%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
102466-2.5LEA 1690 DKK
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
Ethylenglycol ≥99%, Reagent Grade
Ethylenglycol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: HOCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 197 °C
Smeltepunkt: -12 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002885
CAS-nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
IR spectrum complying
APHA Max. 10
Vapor Density 2.1 (vs air)
Explosion Limit 15.3 %