Acetonitril 99,9 GC_ASSAY_METHOD DNA_synthesis, Burdick & Jackson™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
34442-45L
34442-2.5L
34442-7L
34442-45LEA
54880
DKK
34442-45L
HONC34442-2.5L
HONC34442-7L
Acetonitril 99,9 GC_ASSAY_METHOD DNA_synthesis, Burdick & Jackson™
Acetonitril
Beilstein Number: 741857
Formel:
H₃CCN Molekylvægt: 41.05 g/mol Kogepunkt: 82 °C (1.013 hPa) Smeltepunkt: –46 °C Massefylde: 0.7857 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 6 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN nummer: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.001 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.001 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0001 % |