Formaldehyd 37% (w/w) in water stabilised
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med methanol 10-15%
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
F1635-25MLEA 330 DKK
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
Formaldehyd 37% (w/w) in water stabilised
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Kogepunkt: 93…96 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: <–15 °C
Massefylde: 1,080…1.090 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
UN nummer: 2209
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Vapor Density 1.03 (vs air)
Assay 37 - 38 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Methanol (GC) 10 - 15 Vol.%
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 572 °F