Kulstof aktiveret, GPR RECTAPUR® for gas adsorption
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
84147.293EA 839 DKK
84147.293 84147.362
Kulstof aktiveret, GPR RECTAPUR® for gas adsorption
Kulstof aktiveret
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3550 °C
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%