EDTA dinatriumsalt opløsning 0.5 M, AccuGENE®
Leverandør: LONZA
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51234
51201
733-1650EA
3380
DKK
733-1650
733-1632
EDTA dinatriumsalt opløsning 0.5 M, AccuGENE®
EDTA dinatriumsalt
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ |
MDL Number:
MFCD00070672 CAS-nummer: 139-33-3 |