Liquid level indicators, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9803-01EA 0 DKK
9803-01 9803-03 9803-00
Liquid level indicators, J.T.Baker®
Niveausensorer
Disse niveauindikatorer leverer en digital aflæsning af anslået volumen for opløsningsmiddel i CYCLE-TAINER system.
  • Signaler kan også benyttes til styring af kredsløb