2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS) ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
J12112.A1 J12112.22 J12112.36
J12112.A1EA 6060 DKK
J12112.A1 J12112.22 J12112.36
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS) ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Smeltepunkt: 102…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002853
CAS-nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Absorbance (280 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.4
Assay (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 6.50 ±0.15
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm