Natriumazid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium triazide
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 1100 DKK
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Natriumazid 99+%
Sodium azide
Formel: NaN₃
Molekylvægt: 65.01 g/mol
Smeltepunkt: ∼275 °C (dec.)
Massefylde: 1.846 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN nummer: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,08581
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%