Rhodium(III)chlorid opløsning 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
46523.NJ 46523.NA
46523.NJEA 5130 DKK
46523.NJ 46523.NA
Rhodium(III)chlorid opløsning 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Rhodium(III) chloride
Formel: Cl₃Rh
MDL Number: MFCD00011204
CAS-nummer: 10049-07-7
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8188