Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61671.14 H61671.22
H61671.14EA 2120 DKK
H61671.14 H61671.22
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 39…40 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08752568
CAS-nummer: 18595-12-5