1-Benzylpyrrole 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 412 DKK
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Formel: C₁₁H₁₁N
Kogepunkt: 90 °C (0,9 mmHg)
Massefylde: 1,020
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00963301
CAS-nummer: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III