4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H66390.06 H66390.14
H66390.06EA 1030 DKK
H66390.06 H66390.14
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
Smeltepunkt: 164…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00228182
CAS-nummer: 33233-67-9