N-Acetyl-L-isoleucine 98% (by HPLC)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H66771.06 H66771.14
H66771.06EA 922 DKK
H66771.06 H66771.14
N-Acetyl-L-isoleucine 98% (by HPLC)
N-Acetyl-L-isoleucine
Formel: C₈H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00066072
CAS-nummer: 3077-46-1
EINECS: 221-364-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (HPLC) 97.5%