Natriumsilikat opløsning, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
338443-1L
338443-3L
338443-1LEA
475
DKK
338443-1L
338443-3L
Natriumsilikat opløsning, Reagent Grade
Natriumsilikat
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
Na₂O(SiO₂)x·xH₂O Kogepunkt: 100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003492 CAS-nummer: 1344-09-8 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Assay of NaOH | 13.4 - 14.4 % |
Assay of SiO₂ | 25.7 - 27.8 % |
Composition | SiO₂, ~26.5% |