Triphenylen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
140360010 140360050
ACRO140360010EA 540 DKK
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylen 98%
Triphenylene
Formel: C₁₈H₁₂
Molekylvægt: 228.29 g/mol
Kogepunkt: 438
Smeltepunkt: 196…200 °C
MDL Number: MFCD00001108
CAS-nummer: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09870
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %