2-Chlor-5-methylthiophen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B21657.06
B21657.14
B21657.06EA
845
DKK
B21657.06
B21657.14
2-Chlor-5-methylthiophen ≥97%
2-Chloro-5-methylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 17249-82-0
Molecular Formula: C5H5ClS
Formula Weight: 132.61
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5356
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155-156°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD01632145
Formel:
C₅H₅ClS Kogepunkt: 155…156 °C Massefylde: 1,21 Flammepunkt: 47 °C (117 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01632145 CAS-nummer: 17249-82-0 UN nummer: 1992 ADR: 3,III |