2-Brom-3-methylthiophen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L11393.06
L11393.14
L11393.06EA
406
DKK
L11393.06
L11393.14
2-Brom-3-methylthiophen ≥97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 14282-76-9
Molecular Formula: C5H5BrS
Formula Weight: 177.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 173-176°
Beilstein Reference: 105719
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00059741
Formel:
C₅H₅BrS Kogepunkt: 173…176 °C Massefylde: 1,580 Flammepunkt: 68 °C (154 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00059741 CAS-nummer: 14282-76-9 EINECS: 238-175-2 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |