3-Methoxythiophen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 261 DKK
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophen 98%
3-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Molekylvægt: 114.17 g/mol
Kogepunkt: 80…82 °C (65 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1.143 g/cm³
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043894
CAS-nummer: 17573-92-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %