Hexamethylenetetramin ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyse reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methenamin
24560.291EA
876
DKK
24560.291
24560.260
Hexamethylenetetramin ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyse reagens
Hexamethylenetetramin
Formel:
C₆H₁₂N₄ Molekylvægt: 140.19 g/mol Smeltepunkt: 280 Massefylde: 1.33 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 250 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006895 CAS-nummer: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN nummer: 1328 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05994 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Water | Max. 1 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |