Hexamethyldisiloxan 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
194791000 194795000 194790025
ACRO194791000EA 287 DKK
ACRO194791000 ACRO194795000 ACRO194790025
Hexamethyldisiloxan 98+%
Hexamethyldisiloxan
Formel: C₆H₁₈OSi₂
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,76 g/cm³
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008265
CAS-nummer: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %