1-Methylpyrrol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20832.0100 8.20832.0500
8.20832.0100EA 404 DKK
8.20832.0100 8.20832.0500
1-Methylpyrrol til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
Kogepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005345
CAS-nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Boiling Point 111 - 113 °C
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4875 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 8.5 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 10.4 (10 g/l, H2O, 10 °C)
Ignition Point 400 °C