1-Methylpyrrol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
127601000
127605000
127601000.EA
571
DKK
127601000.
127605000.
1-Methylpyrrol 99+%
1-Methylpyrrole
Formel:
C₅H₇N Kogepunkt: 112 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –57 °C Massefylde: 0,91 g/cm³ Flammepunkt: 16 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005345 CAS-nummer: 96-54-8 EINECS: 202-513-7 UN nummer: 1992 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |