4-Aminopyrimidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
H27367.MDEA
784
DKK
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
4-Aminopyrimidin 98%
4-Aminopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 591-54-8
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 147-152°
MDL No.: MFCD00006112
Formel:
C₄H₅N₃ Smeltepunkt: 147…152 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006112 CAS-nummer: 591-54-8 |