2-Aminopyrimidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
B24594.22 B24594.36
B24594.22EA 518 DKK
B24594.22 B24594.36
2-Aminopyrimidin 98%
2-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 109-12-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 123-127° Boiling Point: 159°/186mm MDL No.: MFCD00006089
Formel: C₄H₅N₃
Kogepunkt: 159 °C (186 mmHg)
Smeltepunkt: 123…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006089
CAS-nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4