2-Chlorpyrimidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15394.09 A15394.14 A15394.22
A15394.09EA 463 DKK
A15394.09 A15394.14 A15394.22
2-Chlorpyrimidin ≥98%
2-Chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1722-12-9 Molecular Formula: C4H3ClN2 Formula Weight: 114.54 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 64-67° Boiling Point: 75-76°/10mm Beilstein Reference: 107171 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006060
Formel: C₄H₃ClN₂
Molekylvægt: 114.53 g/mol
Kogepunkt: 75…76 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 64…67 °C
Flammepunkt: 98 °C (208 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006060
CAS-nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III