2-Chlorpyrimidin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 342 DKK
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chlorpyrimidin 98+%
2-Chloropyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂
Molekylvægt: 114.53 g/mol
Kogepunkt: 75…76 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 62…66 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006060
CAS-nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %