2,4,6-Trichlorpyrimidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
139490250 139491000
ACRO139490250EA 710 DKK
ACRO139490250 ACRO139491000
2,4,6-Trichlorpyrimidin 99%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molekylvægt: 183.42 g/mol
Kogepunkt: 210
Smeltepunkt: 23…25 °C
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006063
CAS-nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %