5-Brompyrimidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
204300250 204301000
ACRO204300250EA 527 DKK
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Brompyrimidin 98%
5-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Kogepunkt: 168 °C (727 mmHg)
Smeltepunkt: 69…73 °C
MDL Number: MFCD00006117
CAS-nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %