2-Benzoylpyridin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Phenyl 2-pyridyl ketone
105800250 105801000
ACRO105800250EA 288 DKK
ACRO105800250 ACRO105801000
2-Benzoylpyridin 99+%
2-Benzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Molekylvægt: 183.21 g/mol
Kogepunkt: 317
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: 150 °C
MDL Number: MFCD00006300
CAS-nummer: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %