5-Amino-2-methylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27431.03
H27431.MD
H27431.03EA
2330
DKK
H27431.03
H27431.MD
5-Amino-2-methylpyridin 97%
5-Amino-2-methylpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 3430-14-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 95-99°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00833389
Formel:
C₆H₈N₂ Smeltepunkt: 95…99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00833389 CAS-nummer: 3430-14-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |