2-Amino-5-methylpyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13330.09 A13330.18 A13330.30
A13330.09EA 357 DKK
A13330.09 A13330.18 A13330.30
2-Amino-5-methylpyridin 99%
2-Amino-5-methylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 1603-41-4 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 118°(244°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 107050 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006328
Formel: C₆H₈N₂
Kogepunkt: 226…228 °C
Smeltepunkt: 74…78 °C
Flammepunkt: 118 °C (244 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006328
CAS-nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III