2-Amino-3-methylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10224.14
A10224.22
A10224.36
A10224.14EA
326
DKK
A10224.14
A10224.22
A10224.36
2-Amino-3-methylpyridin 97%
2-Amino-3-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1603-40-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.5825
Odour: Unpleasant
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 107892
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006320
Formel:
C₆H₈N₂ Kogepunkt: 221…222 °C Smeltepunkt: 29…32 °C Massefylde: 1,073 Flammepunkt: 118 °C (244 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006320 CAS-nummer: 1603-40-3 EINECS: 216-501-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |