2-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
L05627.03
L05627.06
L05627.14
L05627.03EA
398
DKK
L05627.03
L05627.06
L05627.14
2-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2706-56-1
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Amine-like
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 111208
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006367
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molekylvægt: 122.17 g/mol Kogepunkt: 208 °C Massefylde: 1.020 Flammepunkt: 100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006367 CAS-nummer: 2706-56-1 EINECS: 220-295-1 ADR: 8 III |