4-Acetylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
102700100
102701000
102705000
ACRO102700100EA
225
DKK
ACRO102700100
ACRO102701000
ACRO102705000
4-Acetylpyridin 98%
4-Acetylpyridin
Formel:
C₇H₇NO Kogepunkt: 212 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 13…16 °C Massefylde: 1,09 g/cm³ Flammepunkt: 104 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006433 CAS-nummer: 1122-54-9 EINECS: 214-350-9 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |