2-Acetylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 419 DKK
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
2-Acetylpyridin 98%
2-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Kogepunkt: 188…189 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8…10 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006303
CAS-nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %