2-Chlor-6-methylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-2-picoline
152230100 152230010
ACRO152230100EA 487 DKK
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Chlor-6-methylpyridin 98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Molekylvægt: 127.57 g/mol
Kogepunkt: 64…68 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1.16 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006245
CAS-nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %