3-Brom-4-methylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Bromo-4-picoline
L19622.06
L19622.14
L19622.06EA
1530
DKK
L19622.06
L19622.14
3-Brom-4-methylpyridin ≥98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 3430-22-6
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 878354
MDL No.: MFCD00082592
Formel:
C₆H₆BrN Molekylvægt: 172.02 g/mol Kogepunkt: 199…200 °C Massefylde: 1.549 Flammepunkt: 79 °C (174 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082592 CAS-nummer: 3430-22-6 |